missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(4-Chlorophenyl)-1-[4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-2,2-diphenylbutanoyl]piperidin-4-ol, Mikromol™
Beskrivelse
4-(4-Chlorophenyl)-1-[4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-2,2-diphenylbutanoyl]piperidin-4-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-chlorophenyl)-1-[4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-2,2-diphenylbutanoyl]piperidin-4-ol |
| CAS | 1426322-82-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(4-chlorophenyl)-1-[4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-2,2-diphenylbutanoyl]piperidin-4-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C38 H40 Cl2 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Butanone, 1,4-bis[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-2,2-diphenyl-, 4-(4-chlorophenyl)-1-[4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-2,2-diphenylbutanoyl]piperidin-4-ol, Loperamide Hydrochloride Imp. E (EP), Loperamide Hydrochloride Impurity E, Loperamide Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C38H40Cl2N2O3/c39-33-15-11-29(12-16-33)36(44)19-24-41(25-20-36)26-23-38(31-7-3-1-4-8-31,32-9-5-2-6-10-32)35(43)42-27-21-37(45,22-28-42)30-13-17-34(40)18-14-30/h1-18,44-45H,19-28H2 |
| SMIL | OC1(CCN(CCC(C(=O)N2CCC(O)(CC2)c3ccc(Cl)cc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)CC1)c6ccc(Cl)cc6 |
| IUPAC navn | 1,4-bis[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-2,2-diphenylbutan-1-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?