Få mere at vide
4-(4-chlorphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10580011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10580011 1 g Glasflaske 1g
10625722 5 g Glasflaske 5g
10625912 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10580011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 109930010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 51304-61-1 | C11H12ClN·HCl | 230.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51304-61-1
MDL nummer MFCD00012753
InChI nøgle NGDJUNABWNTULX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridinium chloride, 4-4-chlorophenyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine, chloride, acmc-1alu0, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hcl, 4-4-chloro-phenyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl-1?2?3?6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine monohydrochloride, pyridine, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydro-, hydrochloride
PubChem CID 2723612
IUPAC navn 4-(4-chlorphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin;hydrochlorid
SMIL C1CNCC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Smeltepunkt 199.0°C to 204.0°C
Navn note 97%
CAS min % 96.0
Farve Hvid til gul
CAS Max % 100.0
Mængde 1 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C11H12ClN·HCl
Molekylvægt (g/mol) 230.14
Formel vægt 230.14
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.