Få mere at vide
4-(4-klorfenyl)-1,1-bis[4-(dimethylamino)-4-oxo-3,3-diphenyl-butyl]-4-hydroxypiperidinium bromid, Mikromol™
Artikelnummer. 17913596
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17913596 100 mg
17903836 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17913596 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0025.15
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-(4-klorfenyl)-1,1-bis[4-(dimethylamino)-4-oxo-3,3-diphenyl-butyl]-4-hydroxypiperidinium Bromid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Chlorophenyl)-1,1-bis[4-(dimethylamino)-4-oxo-3,3-diphenyl-butyl]-4-hydroxypiperidinium Bromide
CAS 2575516-63-9
Analyt- eller komponentnavne 4-(4-Chlorophenyl)-1,1-bis[4-(dimethylamino)-4-oxo-3,3-diphenyl-butyl]-4-hydroxypiperidinium Bromide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C47 H53 Cl N3 O3 . Br
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Loperamide Hydrochloride Imp. B (EP), Loperamide Imp. B (EP), 4-(4-Chlorophenyl)-1,1-bis[4-(dimethylamino)-4-oxo-3,3-diphenyl-butyl]-4-hydroxypiperidinium Bromide, Loperamide Hydrochloride Imp. B (EP) as Bromide, Loperamide Hydrochloride Impurity B as Bromide, Loperamide Impurity B as Bromide
InChI formel InChI=1S/C47H53ClN3O3.BrH/c1-49(2)43(52)46(38-17-9-5-10-18-38,39-19-11-6-12-20-39)31-35-51(33-29-45(54,30-34-51)37-25-27-42(48)28-26-37)36-32-47(44(53)50(3)4,40-21-13-7-14-22-40)41-23-15-8-16-24-41;/h5-28,54H,29-36H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].CN(C)C(=O)C(CC[N+]1(CCC(C(=O)N(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3)CCC(O)(CC1)c4ccc(Cl)cc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
IUPAC navn 4-[4-(4-chlorophenyl)-1-[4-(dimethylamino)-4-oxo-3,3-diphenylbutyl]-4-hydroxypiperidin-1-ium-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamid; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 823.3
Mængde 100 mg
Formel vægt 821.2959 g/mol