Få mere at vide
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine,98%
Artikelnummer. p-7033776
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11499680
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50944.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 97839-99-1 | C11H14ClNO | 211.69 g/mol
Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter
.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97839-99-1
Molekylær formel C11H14ClNO
Molekylvægt (g/mol) 211.69
MDL nummer MFCD04113544
InChI nøgle VOQMPZXAFLPTMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5199889
IUPAC navn 4-(4-chlorphenoxy)piperidin
SMIL ClC1=CC=C(OC2CCNCC2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Chlorophenoxy)piperidine
Mængde 250 mg
Synonym 4-4-chlorophenoxy piperidine, 4-4-chloro-phenoxy-piperidine, piperidine, 4-4-chlorophenoxy, acmc-20amwb, 4-p-chlorophenoxy piperidine, 4-4-chlorophenyl oxy piperidine, 4-chloro-1-4-piperidyloxy benzene, piperidine,4-4-chlorophenoxy, piperidine, 4-4-chlorophenoxy-, hydrochloride
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 211.69
Procent renhed 98%