Få mere at vide
4-[4-(chlormethyl)piperidino]thieno[3,2-d]pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-(Chloromethyl)piperidino]thieno[3, 2-d]pyrimidine |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 267.78 |
| Procent renhed | 97% |