Få mere at vide
4-[4-(chlormethyl)piperidino]thieno[3,2-d]pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10707125
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10707125 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10717125 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10707125 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC63824CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 912569-69-8
Molekylær formel C12H14ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 267.78
MDL nummer MFCD09702414
InChI nøgle FWDQRROENFHLAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chloromethyl piperidino thieno 3,2-d pyrimidine, 4-4-chloromethyl piperidin-1-yl thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloromethyl-1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine
PubChem CID 24229710
IUPAC navn 4-(chlormethyl)-1-{thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl}piperidin
SMIL ClCC1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[4-(Chloromethyl)piperidino]thieno[3, 2-d]pyrimidine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 267.78
Procent renhed 97%