missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]-benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]-benzonitrile |
| CAS | 244768-32-9 |
| Molekylær formel | C11H7N4Cl |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzonitrile, 4-[(4-chloro-2-pyrimidinyl)amino]-, 4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile, 4-[(4-Chloropyrimidin-2-yl)amino]benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7ClN4/c12-10-5-6-14-11(16-10)15-9-3-1-8(7-13)2-4-9/h1-6H,(H,14,15,16) |
| SMIL | Clc1ccnc(Nc2ccc(cc2)C#N)n1 |
| IUPAC navn | 4-[(4-chloropyrimidin-2-yl)amino]benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.65 |
| Formel vægt | 230.0359 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?