missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile, Mikromol™
Beskrivelse
4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]-benzonitrile |
| CAS | 244768-32-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]-benzonitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H7 N4 Cl |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| SMIL | Clc1ccnc(Nc2ccc(cc2)C#N)n1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.65 |
| Mængde | 25 mg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?