Få mere at vide
4-(4-Chloro-2-methylphenoxy-d3)butyric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy-d3)butyric Acid |
| CAS | 1219803-42-5 |
| Molekylær formel | C11 D3 H10 Cl O3 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy-d3)butyric Acid, MCPB D3 (ring D3), 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)butanoic Acid (ring D3), 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy-3,5,6-d3)butanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13ClO3/c1-8-7-9(12)4-5-10(8)15-6-2-3-11(13)14/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14)/i4D,5D,7D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(OCCCC(=O)O)c(C)c([2H])c1Cl |
| IUPAC navn | 4-(4-chloro-2,3,5-trideuterio-6-methylphenoxy)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.6906 |
| Formel vægt | 231.0742 |