missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(4-Chloro-1-oxobutyl)-Alpha,Alpha-dimethylbenzeneacetic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Chloro-1-oxobutyl)-a,a-dimethylbenzeneacetic Acid Methy |
| CAS | 154477-54-0 |
| Molekylær formel | C15 H19 Cl O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Fexofenadine Impurity 11 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19ClO3/c1-15(2,14(18)19-3)12-8-6-11(7-9-12)13(17)5-4-10-16/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)C(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCCl |
| IUPAC navn | methyl 2-[4-(4-chlorobutanoyl)phenyl]-2-methylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.76 |
| Formel vægt | 282.1023 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?