missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine, Mikromol™
Beskrivelse
4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole |
| CAS | 30165-96-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H8 Cl N3 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Timolol Maleate Imp. F (EP), Timolol Imp. F (EP), Timolol USP Related Compound F, Timolol USP RC F, 4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine, 3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazol, Timolol Maleate Imp F (EP), Timolol Related Compound F, Timolol Maleate Impurity F, Timolol Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2 |
| SMIL | Clc1nsnc1N2CCOCC2 |
| IUPAC navn | 4-(4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?