Få mere at vide
4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine, Mikromol™
Artikelnummer. 30049915
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049915 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049915 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0440.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole
CAS 30165-96-9
Analyt- eller komponentnavne 3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H8 Cl N3 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Timolol Maleate Imp. F (EP), Timolol Imp. F (EP), Timolol USP Related Compound F, Timolol USP RC F, 4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine, 3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazol, Timolol Maleate Imp F (EP), Timolol Related Compound F, Timolol Maleate Impurity F, Timolol Impurity F
InChI formel InChI=1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2
SMIL Clc1nsnc1N2CCOCC2
IUPAC navn 4-(4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
Molekylvægt (g/mol) 205.67
Mængde 25 mg
Formel vægt 205.0077 g/mol