Få mere at vide
4-(4-Carboxy-3-fluorophenyl)-2-fluorobenzoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Carboxy-3-fluorophenyl)-2-fluorobenzoic acid |
| CAS | 1261929-07-0 |
| Molekylær formel | C14 H8 F2 O4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8F2O4/c15-11-5-7(1-3-9(11)13(17)18)8-2-4-10(14(19)20)12(16)6-8/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20) |
| SMIL | O=C(O)C1=CC=C(C=C1F)C=2C=CC(C(=O)O)=C(F)C2 |
| IUPAC navn | 4-(4-carboxy-3-fluoro-phenyl)-2-fluoro-benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.21 |
| Formel vægt | 278.039 |