Learn More
4,4'-Carbonyldibenzonitrile (4,4'-Dicyanobenzophenone), Mikromol™
Description
4,4'-Carbonyldibenzonitrile (4,4'-Dicyanobenzophenone)
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Carbonyldibenzonitrile |
| CAS | 32446-66-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4,4'-Carbonyldibenzonitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H8 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzonitrile, 4,4'-carbonylbis-, Benzonitrile, 4,4'-carbonyldi- (8CI), 4,4'-Carbonylbis[benzonitrile], 4,4'-Dicyanobenzophenone, 4-[(4-Cyanophenyl)carbonyl]benzonitrile, Bis(4-cyanophenyl) ketone, Bis(p-cyanophenyl) ketone, p,p'-Dicyanobenzophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H8N2O/c16-9-11-1-5-13(6-2-11)15(18)14-7-3-12(10-17)4-8-14/h1-8H |
| SMIL | O=C(c1ccc(cc1)C#N)c2ccc(cc2)C#N |
| IUPAC navn | 4-(4-cyanobenzoyl)benzonitrile |
| Show More |