Få mere at vide
4,4'-(Carbonohydrazonoyl)dibenzonitrile, Mikromol™
Beskrivelse
4,4'-(Carbonohydrazonoyl)dibenzonitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-(Carbonohydrazonoyl)dibenzonitrile |
| CAS | 64568-34-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4,4'-(Carbonohydrazonoyl)dibenzonitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H10 N4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzonitrile, 4,4'-carbonohydrazonoylbis- (9CI), 4-[(4-Cyanophenyl)methanehydrazonoyl]benzonitrile, 4,4'-(Carbonohydrazonoyl)dibenzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10N4/c16-9-11-1-5-13(6-2-11)15(19-18)14-7-3-12(10-17)4-8-14/h1-8H,18H2 |
| SMIL | NN=C(c1ccc(cc1)C#N)c2ccc(cc2)C#N |
| IUPAC navn | 4-[C-(4-cyanophenyl)carbonohydrazonoyl]benzonitrile |
| Vis mere |