Få mere at vide
4,4'-(Carbonohydrazonoyl)dibenzonitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 17942226
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17942226 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17942226 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1143.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4,4'-(Carbonohydrazonoyl)dibenzonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-(Carbonohydrazonoyl)dibenzonitrile
CAS 64568-34-9
Analyt- eller komponentnavne 4,4'-(Carbonohydrazonoyl)dibenzonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H10 N4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzonitrile, 4,4'-carbonohydrazonoylbis- (9CI), 4-[(4-Cyanophenyl)methanehydrazonoyl]benzonitrile, 4,4'-(Carbonohydrazonoyl)dibenzonitrile
InChI formel InChI=1S/C15H10N4/c16-9-11-1-5-13(6-2-11)15(19-18)14-7-3-12(10-17)4-8-14/h1-8H,18H2
SMIL NN=C(c1ccc(cc1)C#N)c2ccc(cc2)C#N
IUPAC navn 4-[C-(4-cyanophenyl)carbonohydrazonoyl]benzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 246.267
Mængde 25 mg
Formel vægt 246.091 g/mol