missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-((4-Carbamoylpiperidin-1-yl)methyl)benzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30353857
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353857 25 mg
30350313 100 mg
30353856 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353857 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18334525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 938143-02-3
Molekylær formel C14H18N2O3
Molekylvægt (g/mol) 262.3
Synonym Revefenacin Impurity 5
IUPAC navn 4-[(4-carbamoylpiperidin-1-yl)methyl]benzoic acid
SMIL NC(=O)C1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)O)CC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-((4-Carbamoylpiperidin-1-yl)methyl)benzoic Acid
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O3/c15-13(17)11-5-7-16(8-6-11)9-10-1-3-12(4-2-10)14(18)19/h1-4,11H,5-9H2,(H2,15,17)(H,18,19)
Formel vægt 262.1317
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.