Få mere at vide
4-[4-[(Butylamino)carbonyl]-2-[[(2,4-dichlorophenyl)sulfonyl]amino]fenoxy]-3-methoxy-benzeneddikesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-((Butylamino)carbonyl)-2-(((2,4-dichlorophenyl)sulfonyl)amino)phenoxy)-3-methoxy-benzeneacetic Acid |
| CAS | 1027847-67-1 |
| Molekylær formel | C26H26Cl2N2O7S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | AMG 009 |
| SMIL | CCCCNC(=O)c1ccc(Oc2ccc(CC(=O)O)cc2OC)c(NS(=O)(=O)c3ccc(Cl)cc3Cl)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 581.46 |
| Formel vægt | 580.0838 |