Få mere at vide
4-[(4-bromthien-2-yl)methyl]morpholin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10525944
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10525944 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10535944 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10525944 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC74210DA
Kemiske identifikatorer
CAS 194851-19-9
Molekylær formel C9H12BrNOS
Molekylvægt (g/mol) 262.17
MDL nummer MFCD01653482
InChI nøgle XYQVGDMXJNORKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-bromothiophen-2-yl methyl morpholine, 4-4-bromothien-2-yl methyl morpholine, 4-bromo-2-morpholin-4-ylmethyl thiophene, cambridge id 5430345, 4-bromo-2-morpholinomethylthiophene, 4-4-bromo-thiophen-2-ylmethyl-morpholine, morpholine, 4-4-bromo-2-thienyl methyl
PubChem CID 783497
IUPAC navn 4-[(4-bromthiophen-2-yl)methyl]morpholin
SMIL BrC1=CSC(CN2CCOCC2)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(4-Bromothien-2-yl)methyl]morpholine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 262.17
Procent renhed 97%