Få mere at vide
4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidin, TRC
Artikelnummer. 30331916
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30331916 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30331916 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB687462100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine
CAS 57988-58-6
Molekylær formel C11H14BrNO
Mængde 100 mg
Synonym 4-(4-Bromophenyl)-4-piperidinol, 4-(4-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-(p-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-4-(4-bromophenyl)piperidine
InChI formel InChI=1S/C11H14BrNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2
SMIL OC1(CCNCC1)c2ccc(Br)cc2
IUPAC navn 4-(4-bromophenyl)piperidin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 256.14
Formel vægt 255.0259