Få mere at vide
4-(4-Bromophenyl)-4-dimethylaminocyclohexanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Bromophenyl)-4-dimethylaminocyclohexanone |
| CAS | 65619-52-5 |
| Molekylær formel | C14H18BrNO |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-(4-Bromophenyl)-4-(dimethylamino)cyclohexanone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18BrNO/c1-16(2)14(9-7-13(17)8-10-14)11-3-5-12(15)6-4-11/h3-6H,7-10H2,1-2H3 |
| SMIL | O=C1CCC(N(C)C)(C2=CC=C(Br)C=C2)CC1 |
| IUPAC navn | 4-(4-bromophenyl)-4-(dimethylamino)cyclohexan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.2 |
| Formel vægt | 295.06 |