Få mere at vide
4'-(4-Bromphenyl)-2,2':6',2″ -terpyridin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497817
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497817 5 g 5g
15487817 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H37778.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89972-76-9 | C21H14BrN3 | 388.268 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89972-76-9
Molekylær formel C21H14BrN3
Molekylvægt (g/mol) 388.268
MDL nummer MFCD06796984
InChI nøgle BOPPHKMZOYPASP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-4-bromophenyl-2,2':6',2-terpyridine, 4'-4-bromophenyl-2,6':2',2-terpyridine, 4'-4-bromophenyl-alpha,alpha',alpha-tripyridyl, 4-4-bromophenyl-6-pyridin-2-yl-2,2'-bipyridine, acmc-209r3y, 4'-4-bromophenyl-2,2':6',2'-terpyridine, 4-4'-bromophenyl-2,6-di 2-pyridyl pyridine, 4-4-bromophenyl-2,6-bis 2-pyridyl pyridine
PubChem CID 10762837
IUPAC navn 4-(4-bromphenyl)-2,6-dipyridin-2-ylpyridin
SMIL C1=CC=NC(=C1)C2=CC(=CC(=N2)C3=CC=CC=N3)C4=CC=C(C=C4)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-(4-Bromophenyl)-2,6':2',2''-terpyridine
Smeltepunkt 143°C to 145°C
Mængde 5 g
Formel vægt 388.27
Procent renhed 98%