Få mere at vide
4'-(4-Bromphenyl)-2,2':6',2″ -terpyridin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487817
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15487817 1 g 1g
15497817 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H37778.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89972-76-9 | C21H14BrN3 | 388.268 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89972-76-9
Molekylær formel C21H14BrN3
Molekylvægt (g/mol) 388.268
MDL nummer MFCD06796984
InChI nøgle BOPPHKMZOYPASP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-4-bromophenyl-2,2':6',2-terpyridine, 4'-4-bromophenyl-2,6':2',2-terpyridine, 4'-4-bromophenyl-alpha,alpha',alpha-tripyridyl, 4-4-bromophenyl-6-pyridin-2-yl-2,2'-bipyridine, acmc-209r3y, 4'-4-bromophenyl-2,2':6',2'-terpyridine, 4-4'-bromophenyl-2,6-di 2-pyridyl pyridine, 4-4-bromophenyl-2,6-bis 2-pyridyl pyridine
PubChem CID 10762837
IUPAC navn 4-(4-bromphenyl)-2,6-dipyridin-2-ylpyridin
SMIL C1=CC=NC(=C1)C2=CC(=CC(=N2)C3=CC=CC=N3)C4=CC=C(C=C4)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-(4-Bromophenyl)-2,6':2',2''-terpyridine
Smeltepunkt 143°C to 145°C
Mængde 1 g
Formel vægt 388.27
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-(4-Bromophenyl)-2,6':2',2''-terpyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4'-(4-Bromophenyl)-2,6':2',2''-terpyridine