Få mere at vide
4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile, Mikromol
Beskrivelse
4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile |
| CAS | 69545-39-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H9 Br N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile;Benzonitrile, 4,4'-(bromomethylene)bis-, 4,4'-(Bromomethylene)bis[benzonitrile], 4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C15H9BrN2/c16-15(13-5-1-11(9-17)2-6-13)14-7-3-12(10-18)4-8-14/h1-8,15H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | BrC(c1ccc(cc1)C#N)c2ccc(cc2)C#N |
| Vis mere |