Få mere at vide
4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile, Mikromol
Artikelnummer. 30461358
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30461358 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30461358 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1143.160025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile
CAS 69545-39-7
Analyt- eller komponentnavne 4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H9 Br N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile;Benzonitrile, 4,4'-(bromomethylene)bis-, 4,4'-(Bromomethylene)bis[benzonitrile], 4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile
InChI formel InChI=1S/C15H9BrN2/c16-15(13-5-1-11(9-17)2-6-13)14-7-3-12(10-18)4-8-14/h1-8,15H
Løsningstype Neat
SMIL BrC(c1ccc(cc1)C#N)c2ccc(cc2)C#N
IUPAC navn 4-[bromo-(4-cyanophenyl)methyl]benzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 297.149
Mængde 25 mg
Formel vægt 295.995 g/mol