missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(4-Bromo-3-formylphenoxy)benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Bromo-3-formylphenoxy)benzonitrile |
| CAS | 906673-54-9 |
| Molekylær formel | C14H8BrNO2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8BrNO2/c15-14-6-5-13(7-11(14)9-17)18-12-3-1-10(8-16)2-4-12/h1-7,9H |
| SMIL | C1=C(C=CC(=C1)OC2=CC=C(C(=C2)C=O)Br)C#N |
| IUPAC navn | 4-(4-bromo-3-formylphenoxy)benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.13 |
| Formel vægt | 300.9738 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?