Få mere at vide
4-(4-brom-1H-pyrazol-1-yl)benzensulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10775622
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10775622 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10775622 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00327DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonyl chloride
CAS 1174064-62-0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H6BrClN2O2S
Mængde 1 g
Synonym 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromopyrazol-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl-benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzene-1-sulfonyl chloride
InChI nøgle LRYXAJMNOSSJDD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1N2C=C(C=N2)Br)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 4-(4-brompyrazol-1-yl)benzensulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 321.573
PubChem CID 45594324
Formel vægt 321.58