Få mere at vide
4-(4-brom-1H-pyrazol-1-yl)benzensulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15478305
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478305 250 mg 250mg
15468305 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478305 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33086.MD
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1174064-62-0
Molekylær formel C9H6BrClN2O2S
Molekylvægt (g/mol) 321.573
MDL nummer MFCD12406835
InChI nøgle LRYXAJMNOSSJDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromopyrazol-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl-benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 45594324
IUPAC navn 4-(4-brompyrazol-1-yl)benzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1N2C=C(C=N2)Br)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 144°C to 146°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 321.58
Procent renhed 95%