Få mere at vide
4-(4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)morpholine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10758655
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10758655
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC62810DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1017781-60-0
Molekylær formel C7H9BrN2OS
Molekylvægt (g/mol) 249.126
MDL nummer MFCD09607696
InChI nøgle XPFAGXZWVZAYCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-bromothiazol-2-yl morpholine, 4-4-bromo-1,3-thiazol-2-yl morpholine, morpholine, 4-4-bromo-2-thiazolyl, 4-4-bromo-thiazol-2-yl-morpholine, acmc-2097ww, 4-bromo-2-morpholinothiazole, morpholine,4-4-bromo-2-thiazolyl, 4-bromo-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole
PubChem CID 43811042
IUPAC navn 4-(4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)morpholine
SMIL C1COCCN1C2=NC(=CS2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Bromo-1, 3-thiazol-2-yl)morpholine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 249.13
Procent renhed 97%