Få mere at vide
4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl) benzenboronsyre pinacolester, 95%
Artikelnummer. 15449315
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15449315 5 g 5g
15439315 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449315 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51743.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Add to basket
CAS: 936694-19-8 | C22H35BN2O4 | 402,342 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 936694-19-8
Molekylær formel C22H35BN2O4
Molekylvægt (g/mol) 402.342
MDL nummer MFCD16294502
InChI nøgle AAEYFMAHSYKHGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-boc-piperazinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-boc-1-piperazinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, amtb122, 4-4-boc-piperazinemethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-boc-piperazine methyl phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 53216820
IUPAC navn tert-butyl-4-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]piperazin-1-carboxylat
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN3CCN(CC3)C(=O)OC(C)(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 5 g
Beilstein 18669672
Formel vægt 402.34
Procent renhed 95%