Få mere at vide
4,4'-Bis(N,N-dimethylamino)-2,2'-bipyridine (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Bis(N,N-dimethylamino)-2,2'-bipyridine |
| CAS | 85698-56-2 |
| Molekylær formel | C14H18N4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-[4-(Dimethylamino)pyridin-2-yl]-N,N-dimethylpyridin-4-amine, 4,4'-Bis(dimethylamino)-2,2'-bipyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N4/c1-17(2)11-5-7-15-13(9-11)14-10-12(18(3)4)6-8-16-14/h5-10H,1-4H3 |
| SMIL | CN(C)c1ccnc(c1)c2cc(ccn2)N(C)C |
| IUPAC navn | 2-[4-(dimethylamino)pyridin-2-yl]-N,N-dimethylpyridin-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.32 |
| Formel vægt | 242.1531 |