Få mere at vide
4,4'-Bis(methoxycarbonyl)biphenyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Bis(methoxycarbonyl)biphenyl |
| CAS | 792-74-5 |
| Molekylær formel | C16H14O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Dimethyl 4,4'-biphenyldicarboxylate, Dimethyl [1,1'-biphenyl]-4,4'-dicarboxylate, Dimethyl 1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarboxylic Acid Ester, Dimethyl 4,4'-Biphenyldicarboxylic Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O4/c1-19-15(17)13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(10-6-12)16(18)20-2/h3-10H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 4-(4-methoxycarbonylphenyl)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.28 |