Få mere at vide
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon, TRC
Artikelnummer. 30332644
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30332644 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30332644 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB400298500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
CAS 90-94-8
Molekylær formel C17 H20 N2 O
Mængde 500 mg
Synonym Benzophenone, 4,4'-bis(dimethylamino)- (6CI,8CI), Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanone, 4,4'-Bis(N,N-dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Tetramethyldiaminobenzophenone, Bis(4-dimethylaminophenyl) ketone, Bis[p-(N,N-dimethylamino)phenyl] ketone, DABP, Di(p-dimethylamino)benzophenone, Michler's ketone, N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminobenzophenone, NSC 9602, Nisso Cure MABP, S 112, S 112 (ketone), p,p'-Bis(dimethylamino)benzophenone, p,p'-Tetramethyldiaminobenzophenone
InChI formel InChI=1S/C17H20N2O/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
SMIL CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(C)C
IUPAC navn bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanon
Molekylvægt (g/mol) 268.35
Formel vægt 268.1576