Få mere at vide
4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15859540
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
15859540 250 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15859540 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8081250250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 90-94-8
Smeltepunkt 172°C to 175°C
Molekylær formel [(CH3)2N]C6H4COC6H4-4-[N(CH3)2]
MDL nummer MFCD00008312
Mængde 250 g
Synonym 4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone, N,N,N,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminobenzophenone, Michler ketone, 4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone
Molekylvægt (g/mol) 268.35