Få mere at vide
4,4-Bis(diethylamino)benzophenon, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324264
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30324264 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30324264 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10651850
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4-Bis(diethylamino)benzophenone
CAS 90-93-7
Analyt- eller komponentnavne 4,4-Bis(diethylamino)benzophenone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H28 N2 O
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Benzophenone, 4,4'-bis(diethylamino)- (6CI,7CI,8CI), Bis[4-(diethylamino)phenyl]methanone, 4,4-Bis(diethylamino)benzophenone, 4,4'-(Tetraethyldiamino)benzophenone, 4,4'-Bis(N,N-diethylamino)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamine)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamino)diphenyl ketone, 4,4'-Diethylaminobenzophenone, 4',4-Bis(diethylamino)benzophenone, Doublecure EMK, EAB, EAB (benzophenone), EAB-SS, EABF, Ethyl Michler ketone, JRCure EMK, Kayacure EAB, Michler's ethyl ketone, N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, NSC 36365, Narucure CS, SB-PI 701, p,p'-Bis(diethylamino)benzophenone, p,p'-Tetraethyldiaminobenzophenone
InChI formel InChI=1S/C21H28N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16H,5-8H2,1-4H3
SMIL CCN(CC)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(CC)CC
IUPAC navn bis[4-(diethylamino)phenyl]methanon
Molekylvægt (g/mol) 324.46
Mængde 250 mg
Formel vægt 324,2202 g/mol