Få mere at vide
4,4'-Bis(4-amino-1-naphthylazo)-2,2'-stilbenedisulfonic Acid (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Bis(4-amino-1-naphthylazo)-2,2'-stilbenedisulfonic Acid |
| CAS | 5463-64-9 |
| Molekylær formel | C34 H26 N6 O6 S2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,2'-(1,2-Ethenediyl)bis[5-[2-(4-amino-1-naphthalenyl)diazenyl]benzenesulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C34H26N6O6S2/c35-29-15-17-31(27-7-3-1-5-25(27)29)39-37-23-13-11-21(33(19-23)47(41,42)43)9-10-22-12-14-24(20-34(22)48(44,45)46)38-40-32-18-16-30(36)26-6-2-4-8-28(26)32/h1-20H,35-36H2,(H,41,42,43)(H,44,45,46)/b10-9+,39-37+,40-38+ |
| SMIL | Nc1ccc(N=Nc2ccc(\C=C\c3ccc(cc3S(=O)(=O)O)N=Nc4ccc(N)c5ccccc45)c(c2)S(=O)(=O)O)c6ccccc16 |
| IUPAC navn | 5-[(E)-(4-aminonaphthalen-1-yl)diazenyl]-2-[(E)-2-[4-[(E)-(4-aminonaphthalen-1-yl)diazenyl]-2-sulfophenyl]ethenyl]benzenesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 678.74 |
| Formel vægt | 678.1355 |