Få mere at vide
4-[4-[bis(3-Chloro-2-hydroxypropyl)amino]phenyl]- 3-morpholinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-[bis(3-Chloro-2-hydroxypropyl)amino]phenyl]- 3-morpholinone |
| CAS | 2206360-84-9 |
| Molekylær formel | C16H22Cl2N2O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-[4-[Bis(3-chloro-2-hydroxypropyl)amino]phenyl]-3-morpholinone (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22Cl2N2O4/c17-7-14(21)9-19(10-15(22)8-18)12-1-3-13(4-2-12)20-5-6-24-11-16(20)23/h1-4,14-15,21-22H,5-11H2 |
| SMIL | O=C(COCC1)N1C2=CC=C(N(CC(O)CCl)CC(O)CCl)C=C2 |
| IUPAC navn | 4-(4-(bis(3-chloro-2-hydroxypropyl)amino)phenyl)morpholin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 377.26 |
| Formel vægt | 376.1 |