Få mere at vide
4,4'-Bipyridine, 98%
Artikelnummer. 11449492
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449492 5 g 5g
11459492 25 g 25g
11469492 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449492 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10187.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 553-26-4 | C10H8N2 | 156.19 g/mol
4,4'-Bipyridin anvendes i overgangsmetalkomplekskatalysatorkemi til ensartet polymerisation, i luminescenskemi og i spektrofotometrisk analyse. Det spiller en vigtig rolle som fotosensibilisator og selvlysende materiale. Det bruges også som en forløber for paraquat, dvs. N,N'-dimethyl-4,4'-bipyridinium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -Bipyridin bruges i overgangsmetalkomplekskatalysatorkemi til ensartet polymerisation, i luminescenskemi og i spektrofotometrisk analyse. Det spiller en vigtig rolle som fotosensibilisator og selvlysende materiale. Det bruges også som en forløber for paraquat, dvs. N,N′ -dimethyl-4,4′ -bipyridinium.
Opløselighed
Opløseligt i ethanol, ether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 553-26-4
Molekylær formel C10H8N2
Molekylvægt (g/mol) 156.19
MDL nummer MFCD00006416
InChI nøgle MWVTWFVJZLCBMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-bipyridine, 4,4'-bipyridyl, 4,4'-dipyridyl, 4-4-pyridyl pyridine, 4,4'-dipyridine, 4,4-bipyridyl, 4,4-dipyridyl, gamma,gamma'-bipyridyl, gamma,gamma'-dipyridyl, unii-x4o2od61cb
PubChem CID 11107
ChEBI CHEBI:30985
IUPAC navn 4-pyridin-4-ylpyridin
SMIL C1=CC(=CC=N1)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Bipyridine
Smeltepunkt 111°C to 114°C
Kogepunkt 304°C to 305°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 113176
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,3348
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,ether. Insoluble in water.
Formel vægt 156.19
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P405-Opbevares under lås.