Få mere at vide
4,4'-Azodianilin, TRC
Artikelnummer. 30137409
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137409 250 mg
30133944 500 mg
30005495 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137409 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA940000250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 538-41-0
Molekylær formel C12H12N4
Molekylvægt (g/mol) 212.25
Synonym 4,4'-(1,2-Diazenediyl)bis-benzenamine, 4,4'-Azodi-aniline, 4,4'-Azobis-benzenamine, 4,4'-Diaminoazobenzene, NSC 17103, p,p'-Diaminoazobenzene, p-Azoaniline, p-Diaminoazobenzene, p'-Amino-p-aminoazobenzene;
SMIL Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(N)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Azodianiline
Mængde 250 mg
Formel vægt 212.1062