Få mere at vide
4,4'-Azodianilin, 95%
Artikelnummer. 10762202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10762202 5 g Glasflaske 5g
10279400 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10762202 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 401580050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 538-41-0 | C12H12N4 | 212,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 538-41-0
Molekylær formel C12H12N4
Molekylvægt (g/mol) 212.26
MDL nummer MFCD00041892
InChI nøgle KQIKKETXZQDHGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-azodianiline, p-azoaniline, p-diaminoazobenzene, 4,4'-diaminoazobenzene, azodianiline, p'-amino-p-aminoazobenzene, 4,4'-azobisbenzenamine, benzenamine, 4,4'-azobis, 4,4-azodianiline, 4,4'-diazenediylbisaniline
PubChem CID 10855
IUPAC navn 4-[(4-aminophenyl)diazenyl]anilin
SMIL NC1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4'-Azodianiline
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 245 °C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 2979
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, meget opløselig i benzen og kloroform
Formel vægt 212.25
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Azodianiline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.