Få mere at vide
4,4'-azodianilin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10279400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10279400
Brand: Thermo Scientific Acros 401580250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 538-41-0 | C12H12N4 | 212.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 538-41-0
Molekylær formel C12H12N4
Molekylvægt (g/mol) 212.26
MDL nummer MFCD00041892
InChI nøgle KQIKKETXZQDHGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-azodianiline, p-azoaniline, p-diaminoazobenzene, 4,4'-diaminoazobenzene, azodianiline, p'-amino-p-aminoazobenzene, 4,4'-azobisbenzenamine, benzenamine, 4,4'-azobis, 4,4-azodianiline, 4,4'-diazenediylbisaniline
PubChem CID 10855
IUPAC navn 4-[(4-aminophenyl)diazenyl]anilin
SMIL NC1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4'-Azodianiline
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 245°C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15, 2979
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,very soluble in benzene and chloroform
Formel vægt 212.25
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Azodianiline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.