Få mere at vide
4,4'-Azobis(4-cyanovaleric acid), 98%, cont. ca 18% water
Artikelnummer. 15435136
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435136 25 g 25g
15445136 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59611.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2638-94-0 | C12H16N4O4 | 280.284 g/mol
4,4'-Azobis(4-cyanovalerianesyre) bruges som en fri radikalimitator i polymersyntese såsom polyvinylchlorid, polyacrylonitril, polyvinylalkohol og syntetiske fibre. Det bruges til både heterogene og homogene fri-radikal polymerisationer og som en initiator i reversibel additionsfragmenteringskædeoverførselspolymerisation (RAFT). Det bruges også som blæsemiddel til plast og elastomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -Azobis(4-cyanovalerianesyre) bruges som en fri radikalimitator i polymersyntese såsom polyvinylchlorid, polyacrylonitril, polyvinylalkohol og syntetiske fibre. Det bruges til både heterogene og homogene fri-radikal polymerisationer og som en initiator i reversibel additionsfragmenteringskædeoverførselspolymerisation (RAFT). Det bruges også som blæsemiddel til plast og elastomerer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2638-94-0
Molekylær formel C12H16N4O4
Molekylvægt (g/mol) 280.284
MDL nummer MFCD00002799
InChI nøgle VFXXTYGQYWRHJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-azobis 4-cyanovaleric acid, azobis cyanovaleric acid, 4,4'-diazene-1,2-diyl bis 4-cyanopentanoic acid, 4,4'-azobis 4-cyanopentanoic acid, acva, 4,4-azobis 4-cyanovaleric acid, valeric acid, 4,4'-azobis 4-cyano, pentanoic acid, 4,4'-azobis 4-cyano, 4,4'-azobis 4-cyano valeric acid acva
PubChem CID 92938
IUPAC navn 4-[(4-carboxy-2-cyanobutan-2-yl)diazenyl]-4-cyanopentansyre
SMIL CC(CCC(=O)O)(C#N)N=NC(C)(CCC(=O)O)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Azobis(4-cyanovaleric acid)
Smeltepunkt 118°C to 125°C (decomposition)
Assay Procent Noter indeholder≈ 18% vand
Lineær formel HOCOCH2CH2C(CH3)(CN)N=NC(CH3)(CN)CH2CH2COOH
FN nummer UN1325
Beilstein 1729856
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 25 g
Formel vægt 280.28
Følsomhed Light sensitive
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Azobis(4-cyanovaleric acid), cont. ca 18% water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Selvreaktive stoffer og blandinger Type C & D
Faresætning
  • H242-Brandfare ved opvarmning.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-azobis[4-cyano-pentanoic acid