Få mere at vide
4,4'-Azobis(4-cyano-1-pentanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Azobis(4-cyano-1-pentanol) |
| CAS | 4693-47-4 |
| Molekylær formel | C12H20N4O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N4O2/c1-11(9-13,5-3-7-17)15-16-12(2,10-14)6-4-8-18/h17-18H,3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(CCCO)(N=NC(C)(CCCO)C#N)C#N |
| IUPAC navn | 2-[(2-cyano-5-hydroxypentan-2-yl)diazenyl]-5-hydroxy-2-methylpentanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.31 |
| Formel vægt | 252.1586 |