Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 4-(4-Anilinophenylazo)benzensulfonsyrenatriumsalt, indikatorkvalitet
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt |
| Farve | Okker til Orange |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 kg |
| Merck Index | 15, 9955 |
| Formel vægt | 375.38 |
| Grad | Ekstra ren |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, indicator grade
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.