Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 4-(4-Anilinophenylazo)benzensulfonsyrenatriumsalt, indikatorkvalitet
Artikelnummer. 10006722 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10006722 25 g 25g
10015490 100 g 100g
10552764 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10006722 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 401260250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 554-73-4 | C18H14N3NaO3S | 375,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554-73-4
Molekylær formel C18H14N3NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 375.38
MDL nummer MFCD00038130
InChI nøgle MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M
Synonym orange iv, tropaeolin oo, orangeiv, acid orange 5, diphenylamine orange, tropaeolin, unii-vr8q3r288w, tropeolin oo, orange n, solar orange iv
PubChem CID 23668839
IUPAC navn natrium;4-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzensulfonat
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
Farve Okker til Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15, 9955
Formel vægt 375.38
Grad Ekstra ren
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, indicator grade
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.