Få mere at vide
4-(4-Aminophenyl)butyric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Aminophenyl)butyric Acid |
| CAS | 15118-60-2 |
| Molekylær formel | C10H13NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-(p-Aminophenyl)butyric Acid, 4-Aminobenzenebutanoic Acid, NSC 27531 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3,11H2,(H,12,13) |
| SMIL | Nc1ccc(CCCC(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(4-aminophenyl)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.22 |
| Formel vægt | 179.0946 |