missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(4-Aminophenyl)-3-morpholinone, TRC

Artikelnummer. 30310007
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30310007 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30310007 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6259901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(4-Aminophenyl)-3-morpholinone
CAS 438056-69-0
Molekylær formel C10 H12 N2 O2
Mængde 1 g
Synonym 4-(3-Oxo-4-morpholinyl)aniline, 4-(4-Aminophenyl)-3-morpholinone, 4-(4-Aminophenyl)morpholin-3-one
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O2/c11-8-1-3-9(4-2-8)12-5-6-14-7-10(12)13/h1-4H,5-7,11H2
SMIL Nc1ccc(cc1)N2CCOCC2=O
IUPAC navn 4-(4-aminophenyl)morpholin-3-one
Molekylvægt (g/mol) 192.21
Formel vægt 192.0899
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.