Få mere at vide
4-(4-Aminophenyl)-3-morpholinone-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Aminophenyl)-3-morpholinone-d4 |
| CAS | 1329837-80-0 |
| Molekylær formel | C10H8D4N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(4-Aminophenyl)morpholin-3-one, 4-(3-Oxo-4-morpholinyl)aniline-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O2/c11-8-1-3-9(4-2-8)12-5-6-14-7-10(12)13/h1-4H,5-7,11H2/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(N2CCOCC2=O)c([2H])c([2H])c1N |
| IUPAC navn | 4-(4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)morpholin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.24 |
| Formel vægt | 196.115 |