Få mere at vide
4-(4-Aminophenoxy)benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Aminophenoxy)benzonitrile |
| CAS | 17076-69-6 |
| Molekylær formel | C13H10N2O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2O/c14-9-10-1-5-12(6-2-10)16-13-7-3-11(15)4-8-13/h1-8H,15H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Oc2ccc(cc2)C#N)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(4-aminophenoxy)benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.23 |
| Formel vægt | 210.0793 |