Få mere at vide
[4-(4-Aminophenoxy)(2-pyridyl)]-N-methylcarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-(4-Aminophenoxy)(2-pyridyl))-N-methylcarboxamide |
| Analyt- eller komponentnavne | (4-(4-Aminophenoxy)(2-pyridyl))-N-methylcarboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N3O2/c1-15-13(17)12-8-11(6-7-16-12)18-10-4-2-9(14)3-5-10/h2-8H,14H2,1H3,(H,15,17) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 243.1008 |