Få mere at vide
[4-(4-Aminophenoxy)(2-pyridyl)]-N-(methyl-d3)carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-(4-Aminophenoxy)(2-pyridyl))-N-(methyl-d3)carboxamide |
| CAS | 1189975-18-5 |
| Molekylær formel | C13H10D3N3O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxamide, 4-(4-aminophenoxy)-N-(methyl-d3)-, 4-(4-Aminophenoxy)-N-(methyl-d3)-2-pyridinecarboxamide, [4-(4-Aminophenoxy)(2-pyridyl)]-N-(methyl-d3)carboxamide, 4-(4-Aminophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide-D3 (N-methyl-D3), 4-(4-Aminophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide-d3, 4-(4-Aminophenoxy)pyridine-2-carboxylic acid trideuteriomethylamide, 4-[[2-(Methyl-d3-carbamoyl)pyridin-4-yl]oxy]aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N3O2/c1-15-13(17)12-8-11(6-7-16-12)18-10-4-2-9(14)3-5-10/h2-8H,14H2,1H3,(H,15,17)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)c1cc(Oc2ccc(N)cc2)ccn1 |
| IUPAC navn | 4-(4-aminophenoxy)-N-(trideuteriomethyl)pyridine-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.28 |
| Formel vægt | 246.1196 |