missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(4-Aminophenoxy)-2-pyridinecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Aminophenoxy)-2-pyridinecarboxamide |
| CAS | 284462-80-2 |
| Molekylær formel | C12 H11 N3 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-(2-Carbamoyl-4-pyridyloxy)aniline, 4-(4-Aminophenoxy)picolinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N3O2/c13-8-1-3-9(4-2-8)17-10-5-6-15-11(7-10)12(14)16/h1-7H,13H2,(H2,14,16) |
| SMIL | NC(=O)c1cc(Oc2ccc(N)cc2)ccn1 |
| IUPAC navn | 4-(4-aminophenoxy)pyridine-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.235 |
| Formel vægt | 229.085 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?