missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(4-Amino-3-methoxyphenyl)-1lambda6-thiomorpholine-1,1-dione Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30313869
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30313869 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30313869 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61310850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(4-Amino-3-methoxyphenyl)-1lambda6-thiomorpholine-1,1-dione Hydrochloride
CAS 1803592-71-3
Molekylær formel C11H16N2O3S . HCl
Mængde 50 mg
Synonym 4-(1,1-Dioxido-4-thiomorpholinyl)-2-methoxy-benzenamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O3S.ClH/c1-16-11-8-9(2-3-10(11)12)13-4-6-17(14,15)7-5-13;/h2-3,8H,4-7,12H2,1H3;1H
SMIL Cl.COc1cc(ccc1N)N2CCS(=O)(=O)CC2
IUPAC navn 4-(1,1-dioxo-1,4-thiazinan-4-yl)-2-methoxyaniline;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 292.78
Formel vægt 292.0648
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.